Merck
570540
Sigma-Aldrich
1-(1′(R)-α-Methylbenzyl)-aziridin-2(R)-carbonsäure-(−)-mentholester
98%
Synonym(e):
(−)-Menthyl-(R)-1-[(R)-α-methylbenzyl]-2-aziridincarboxylat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H31NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +10.0 to +14.0°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
75-79 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H]1CC[C@@H](C(C)C)[C@@H](C1)OC(=O)[C@H]2CN2[C@H](C)c3ccccc3
InChI
1S/C21H31NO2/c1-14(2)18-11-10-15(3)12-20(18)24-21(23)19-13-22(19)16(4)17-8-6-5-7-9-17/h5-9,14-16,18-20H,10-13H2,1-4H3/t15-,16-,18+,19-,20-,22?/m1/s1
InChIKey
BLLGOPLLCDRJQD-NIPOPRQDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)