Merck
566047
Sigma-Aldrich
7-Fluor-2-methylchinolin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8FN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
47-51 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2ccc(F)cc2n1
InChI
1S/C10H8FN/c1-7-2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12-7/h2-6H,1H3
InChIKey
AYSKNDXTWPNRKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)