565490
2-Amino-benzhydrazid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
SMILES String
NNC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H9N3O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(11)10-9/h1-4H,8-9H2,(H,10,11)
InChIKey
GRWMSCBKWMQPON-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable