Merck
563463
Sigma-Aldrich
(4-Fluorphenylethinyl)trimethylsilan
97%
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4C≡CSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5090 (lit.)
bp
40 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H13FSi/c1-13(2,3)9-8-10-4-6-11(12)7-5-10/h4-7H,1-3H3
InChIKey
ZRXYWQKYSSVZNJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)