Merck
562823
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Chlormandelsäure
97%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.59
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
118-121 °C (lit.)
SMILES String
O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c9-6-4-2-1-3-5(6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m0/s1
InChIKey
RWOLDZZTBNYTMS-ZETCQYMHSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)