Merck
562521
Sigma-Aldrich
Cäsiumnitrat
Cabot high-purity grade
Synonym(e):
Salpetersäure Caesiumsalz
Größe auswählen
1 KG
CHF 249.00
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
CHF 249.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CsNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 249.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
414 °C (lit.)
Dichte
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Zur Verwendung bei der Synthese von Cäsiumnitratocuprat, Cs2[Cu(NO3)4] das in einer quadratisch-planaren Koordination um das Cu-Zentrum kristallisiert.
Rechtliche Hinweise
Product of Cabot Performance Materials
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)