Merck
561703
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-2-nitropyridin
98%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
73-76 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitro
SMILES String
COc1cccnc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O3/c1-11-5-3-2-4-7-6(5)8(9)10/h2-4H,1H3
InChIKey
LSXHCFSGOBFNDX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)