Wichtige Dokumente
561002
2-Brom-3,3,3-trifluor-1-propen
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.3550 (lit.)
bp
29-30 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)C(Br)=C
InChI
1S/C3H2BrF3/c1-2(4)3(5,6)7/h1H2
InChIKey
QKBKGNDTLQFSEU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zubehör
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?