Merck
560863
Sigma-Aldrich
2-[(Trimethylsilyl)ethinyl]toluol
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiC≡CC6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
50-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
Dichte
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H16Si/c1-11-7-5-6-8-12(11)9-10-13(2,3)4/h5-8H,1-4H3
InChIKey
POJCCZAVVWWXNS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
195.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)