Merck
560065
Sigma-Aldrich
9,9-Dihexyl-2,7-dibromfluoren
97%
Synonym(e):
2,7-Dibromo-9,9′-bihexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-di-n -hexylfluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexyl-9H -fluorene, 2,7-Dibromo-9,9-dihexylfluorene, 9,9-Dihexyl-2,7-dibromofluorene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32Br2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C25H32Br2/c1-3-5-7-9-15-25(16-10-8-6-4-2)23-17-19(26)11-13-21(23)22-14-12-20(27)18-24(22)25/h11-14,17-18H,3-10,15-16H2,1-2H3
InChIKey
OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Intermediate for polymeric light-emitting diodes.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)