Merck
559032
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-Allyl-α-methylbenzylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)NHCH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +60°, c = 1 in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.5145 (lit.)
bp
58-59 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C[C@@H](NCC=C)c1ccccc1
InChI
1S/C11H15N/c1-3-9-12-10(2)11-7-5-4-6-8-11/h3-8,10,12H,1,9H2,2H3/t10-/m1/s1
InChIKey
GGNXWCWCESEPFK-SNVBAGLBSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)