Wichtige Dokumente
558893
1-Ethyl-4-ethinylbenzol
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.5420 (lit.)
bp
30 °C/0.05 mmHg (lit.)
Dichte
0.930 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H10/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h1,5-8H,4H2,2H3
InChIKey
ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2,4-bis[(4-ethylphenyl)ethynyl]-6-methoxy-1,3,5-triazine
- 2-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-4-methoxy-6-(phenylethynyl)-1,3,5-triazine
- 2-chloro-4-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-6-methoxy-1,3,5-triazine
- 4-chloro-6-[(4-ethylphenyl)ethynyl]-N,N-diphenyl-1,3,5-triazin-2-amine
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71.1 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)