Wichtige Dokumente
558001
2-Chlorthioanisol
96%
Synonym(e):
2-Chlorphenyl-methylsulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.608 (lit.)
bp
239-240 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
thioether
SMILES String
CSc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClS/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3
InChIKey
IHLDFHCSSCVPQW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?