Merck
467693
Sigma-Aldrich
4-Fluorthioanisol
97%
Synonym(e):
4-Fluorphenyl-methylsulfid
Größe auswählen
5 G
CHF 63.90
CHF 63.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 63.90
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4SCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 63.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.551 (lit.)
bp
184-185 °C (lit.)
Dichte
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
thioether
SMILES String
CSc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FS/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChIKey
XFUMHENRNCUHOH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Fluorothioanisole is thioanisole derivative. Its conformations about the Csp2-S bond have been investigated by J method.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Motion about the Csp 2-S bond in thioanisole and some derivatives by the J method.
Schaefer T and Baleja JD.
Canadian Journal of Chemistry, 64(7), 1326-1331 (1986)