Merck
557900
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3,3-dimethyl-1,1-diphenyl-1-butanol
99%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3CCH(NH2)C(C6H5)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D ~−171°, c = 1 in chloroform
Hersteller/Markenname
Onyx Scientific, U.K.
mp (Schmelzpunkt)
134-137 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)[C@H](N)C(O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C18H23NO/c1-17(2,3)16(19)18(20,14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16,20H,19H2,1-3H3/t16-/m0/s1
InChIKey
HZIHDWNOPKIOCK-INIZCTEOSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable