Merck
190527
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Isoleucinol
97%
Synonym(e):
(2S,3S)-2-Amino-3-methyl-1-pentanol, L-Isoleucinol
Größe auswählen
1 G
CHF 51.00
CHF 51.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 51.00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(CH3)CH(NH2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 51.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +4.0°, c = 1.6 in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Brechungsindex
n20/D 1.4589 (lit.)
bp
97 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
36-39 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC[C@H](C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-3-5(2)6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/t5-,6+/m0/s1
InChIKey
VTQHAQXFSHDMHT-NTSWFWBYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)