557749
N-Boc-5-bromindol
97%
Synonym(e):
tert.-Butyl-5-bromindol-1-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
56-57 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C13H14BrNO2/c1-13(2,3)17-12(16)15-7-6-9-8-10(14)4-5-11(9)15/h4-8H,1-3H3
InChIKey
PBWDRTGTQIXVBR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable