Merck
557420
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-oxo-3-pyrrolidincarbonsäure
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
142-146 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)C1CCN(C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10-9(11(14)15)6-7-12(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,14,15)
InChIKey
KIXWRXJXMVUWCP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)