Wichtige Dokumente
556114
N-(4-Carboxyphenyl)bernsteinsäure
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
235-236 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CCC(=O)Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H11NO5/c13-9(5-6-10(14)15)12-8-3-1-7(2-4-8)11(16)17/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
InChIKey
IOKXKKSBNJCKOY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... BCHE(590)
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)