MABN380
Anti-APP-C99 Antibody
mouse monoclonal, mC99(70-80)
Synonym(e):
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-APP-C99-Antikörper, Klon mC99(70–80), ascites fluid, clone mC99(70-80), from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
mC99(70-80), monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APP(351)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wies APP-C99 in APPS1-Mäusen und humanem Alzheimer-Hirngewebe nach
(Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Immunfluoreszenzanalyse: Eine repräsentative Charge wies APP-C99 in HEK-APPSwe-Zellen nach (Houacine, J., et al. (2012). Neurobiol Aging. 33(11):2704-2714.).
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Erkrankungen
Qualität
Western-Blot-Analyse: Eine 1:2.000-Verdünnung dieses Antikörpers wies APP-C99 in 10 µg mit DAPT behandeltem HEK293-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable