Wichtige Dokumente
52203
Hexacosansäuremethylester
analytical standard
Synonym(e):
Methyl-hexacosanoat
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
63-66 °C
Format
neat
Funktionelle Gruppe
ester
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C27H54O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27(28)29-2/h3-26H2,1-2H3
InChIKey
VHUJBYYFFWDLNM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?