Merck
553417
Sigma-Aldrich
Aluminiumchlorid-THF-Komplex
0.5 M in THF
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8AlCl3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.45
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Qualität
for analytical purposes
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: aluminum
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C (lit.)
Dichte
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[Al](Cl)Cl.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.Al.3ClH/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-4H2;;3*1H/q;+3;;;/p-3
InChIKey
QBBWRNBMWSVXBB-UHFFFAOYSA-K
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)