Merck
552607
Sigma-Aldrich
3-(1-Piperazino)propyl-funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.8 mmol/g loading
Synonym(e):
Piperazino-3 funktionalisiertes Kieselgel
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.22
Kennzeichnungsgrad
0.8 mmol/g loading
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
Lagertemp.
2-8°C
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.