Merck
423246
Sigma-Aldrich
Calix[4]aren-25,26,27,28-tetrol
95%
Synonym(e):
Calix[4]aren
Größe auswählen
1 G
CHF 212.00
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 212.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H24O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.49
Beilstein:
3574428
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 212.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
95%
SMILES String
Oc1c2Cc3cccc(Cc4cccc(Cc5cccc(Cc1ccc2)c5O)c4O)c3O
InChI
1S/C28H24O4/c29-25-17-5-1-6-18(25)14-20-8-3-10-22(27(20)31)16-24-12-4-11-23(28(24)32)15-21-9-2-7-19(13-17)26(21)30/h1-12,29-32H,13-16H2
InChIKey
YPNHVQZZPXPQOS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)