Merck
548278
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)methansulfonamid
Synonym(e):
N-(3-Aminophenyl)-methansulfamid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
mp (Schmelzpunkt)
117-121 °C (lit.)
SMILES String
CS(=O)(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,8H2,1H3
InChIKey
UQRRCQRFQGOHAI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)