Merck
548065
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-naphthaldehyd
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 266.00
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 266.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C10H6CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
51-56 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc2ccccc2c1C=O
InChI
1S/C12H10O/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)12(9)8-13/h2-8H,1H3
InChIKey
WIAZTPUQHUFMQA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Methyl-1-naphthaldehyde can be prepared from 1-(bromomethyl)-2-methylnaphthalene.[1]
Anwendung
2-Methyl-1-naphthaldehyde may be used in the preparation of 2-methyl-1-naphthaldehyde tosylhydrazone.[2]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Carbene-carbene rearrangements.
Jones WM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(3), 826-835 (1973)
Dehydrogenation of amines. An approach to imines and aldehydes.
Trost BM and Liu GJ.
The Journal of Organic Chemistry, 46(22), 4617-4620 (1981)