Merck
547409
Sigma-Aldrich
StratoSpheres PL-CHO (Benzaldehyd) Harz
50-100 mesh, extent of labeling: 3.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
4-Benzyloxybenzaldehyd, polymer gebunden, Aldehyd, polymer gebunden, Wang-Aldehydharz
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Produktlinie
StratoSpheres
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Kennzeichnungsgrad
3.0 mmol/g loading
Partikelgröße
50-100 mesh
Funktionelle Gruppe
aldehyde
SMILES String
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.[H]C(=O)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3
Rechtliche Hinweise
StratoSpheres is a trademark of Agilent Technologies, Inc.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)