Merck
497061
Sigma-Aldrich
Merrifield-Harz
100-200 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
Chlormethyliertes Polystyrol, Chlormethyliertes Styrol-divinylbenzol-harz, Chlormethyliertes Styrol/Divinylbenzol Copolymer, Poly-(Styrol-co-vinylbenzylchlorid-co-divinylbenzol), Polystyrol quervernetzt mit Divinylbenzol, chlormethyliert, Styrol und Divinylbenzol Copolymer, chlormethyliert
Größe auswählen
25 G
CHF 99.80
100 G
CHF 121.00
CHF 99.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 99.80
100 G
CHF 121.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 99.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Quervernetzung
1 % cross-linked
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChIKey
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)