Wichtige Dokumente
546771
2,7-Diiodfluoren
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
418.01
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
216-218 °C (lit.)
SMILES String
Ic1ccc-2c(Cc3cc(I)ccc-23)c1
InChI
1S/C13H8I2/c14-10-1-3-12-8(6-10)5-9-7-11(15)2-4-13(9)12/h1-4,6-7H,5H2
InChIKey
YCWGCTPMBCOCLT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?