Merck
546569
Sigma-Aldrich
1,1-Bis(hydroxymethyl)cyclopropan
90%
Synonym(e):
Cyclopropandimethanol
Größe auswählen
5 G
CHF 63.00
CHF 63.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 63.00
About This Item
Lineare Formel:
(HOCH2)2C3H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 63.00
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.4700 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
OCC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O2/c6-3-5(4-7)1-2-5/h6-7H,1-4H2
InChIKey
YAINYZJQSQEGND-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)