Wichtige Dokumente
544515
5-Brom-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
115-118 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(Br)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-6-3-2-5(8)4-7(6)13(9,10)11/h2-4H,1H3
InChIKey
IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzofuran
- 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-1-methylpyrrole
- 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzoxazole
It may also be used to synthesize N-(4-ethylbenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide[1]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?