Merck
476439
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylphenylisothiocyanat
98%
Größe auswählen
1 G
CHF 19.80
CHF 19.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 19.80
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C6H3NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 19.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.627 (lit.)
bp
247 °C (lit.)
Dichte
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isothiocyanate
SMILES String
Cc1cccc(C)c1N=C=S
InChI
1S/C9H9NS/c1-7-4-3-5-8(2)9(7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
InChIKey
UULUECCNPPJFBU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 565-565 (2014)
Reactivity of di (azido) bis (phosphine) complexes of Ni (II), Pd (II) and Pt (II) toward organic isothiocyanates: synthesis, structures, and properties of bis (tetrazole-thiolato) and bis (isothiocyanato) complexes.
Kim YJ, et al.
Dalton Transactions, 17, 3357-3364 (2003)
Preparation of aryl isothiocyanates via protected phenylthiocarbamates and application to the synthesis of caffeic acid (4-isothiocyanato)phenyl ester.
X Zhang et al.
The Journal of organic chemistry, 65(19), 6237-6240 (2000-09-16)