Wichtige Dokumente
544507
2-Brom-1,4-dichlorbenzol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
32-36 °C (lit.)
SMILES String
Clc1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChIKey
OVXVQBCRONSPDC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 1,4-dichloro-2-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene
- 1,4-dichloro-2-[(E)-2-(3-chlorophenyl)ethenyl]benzene
- 2,3-dibromo-1,4-dichlorobenzene
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)