Wichtige Dokumente
8.05905
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
for synthesis
Synonym(e):
3-Chlorisobutylen, ß-Methallylchlorid
Größe auswählen
100 ML
CHF 31.40
500 ML
CHF 58.00
CHF 31.40
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 31.40
500 ML
CHF 58.00
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2C(CH3)=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
209-251-2
NACRES:
NA.22
CHF 31.40
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
140 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
540 °C
Wirksamkeit
>10000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
2.2-10.4 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
-80 °C
Übergangstemp.
flash point -18 °C
Löslichkeit
0.5 g/L
Dichte
0.93 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
ClCC(=C)C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
InChIKey
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.925 - 0.927
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
14.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-10 °C - closed cup