Wichtige Dokumente
542229
2-Chlor-3′,4′-dimethoxybenzil
97%
Synonym(e):
1-(2-Chlorphenyl)-2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethan-1,2-dion
Qualitätsniveau
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
119-123 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
COc1ccc(cc1OC)C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C16H13ClO4/c1-20-13-8-7-10(9-14(13)21-2)15(18)16(19)11-5-3-4-6-12(11)17/h3-9H,1-2H3
InChIKey
ULVSCSFZMZRZHJ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)