Merck
541028
Sigma-Aldrich
3-Brom-α-methylbenzylalkohol
97%
Synonym(e):
3-Bromphenylmethylcarbinol
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H4CH(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
SMILES String
CC(O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-6,10H,1H3
InChIKey
ULMJQMDYAOJNCC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)