Merck
540137
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Glycidyl-3-nitrobenzolsulfonat
97%
Synonym(e):
(S)-(+)-Oxiran-2-methanol-3-nitro-benzolsulfonat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9NO6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.24
Beilstein:
4704456
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +22°, c = 2 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
64-66 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
Rechtliche Hinweise
Manufactured under license by Rhodia Pharma Solutions, using Jacobsen HKR technology
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)