Merck
537519
Sigma-Aldrich
2-Butoxyethylacetat
99%
Synonym(e):
Butylglykol-acetat, Ethylenglykol-monobutylether-acetat
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.21
Beilstein:
1756960
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Dampfdichte
5.5 (vs air)
Dampfdruck
0.29 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
644 °F
Expl.-Gr.
0.88 %, 33 °F
8.54 %, 135 °F
Verunreinigungen
≤0.050% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-63 °C (lit.)
Dichte
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
168.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
76 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)