Merck
536172
Sigma-Aldrich
Propan
99.5%
Synonym(e):
n-Propane, Propane gas
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.10
Beilstein:
1730718
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
1.5 (vs air)
Dampfdruck
190 psi ( 37.7 °C)
8.42 atm ( 21.1 °C)
Assay
99.5%
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
9.5 %
bp
-42.1 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-188 °C (lit.)
Dichte
0.564 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCC
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
ATUOYWHBWRKTHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Propane is an aliphatic hydrocarbon obtained during the oil and natural gas processing. It is generally used as a fuel in automobiles and LPG. It serves as a raw material for the modern chemical industry.[1][2]
Anwendung
Propane can be used as:
  • A substrate in the study of oxidative dehydrogenation using carbon nanofiber-based catalysts[3] and zeolite catalysts.[4]
  • A component of a binary system along with CO2 to study the solubility of some fat-soluble vitamins.[5]
Verpackung
Packaged in Sure/Pac carbon steel cylinders with 1/4" NPTM brass needle valve
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Entlüftungsventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-155.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Phase equilibria of the vitamins D2, D3 and K3 in binary systems with CO2 and propane
Knez Z, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 20(2), 131-144 (2001)
Oxidative dehydrogenation of propane over catalysts based on carbon nanofibers
Sui Z, et al.
Catalysis Today, 106(1-4), 90-94 (2005)
Oxidative dehydrogenation of propane on zeolite catalysts
Kubacka A, et al.
Catalysis Today, 61(1-4), 343-352 (2000)
The impact of shale gas in the chemical industry
Siirola JJ
AIChE Journal, 60(3), 810-819 (2014)
Propane to light olefins by one-pot cascade and series reactions
Jun J, et al.
Chemical Engineering Journal, 377, 120114-120114 (2019)