Merck
295302
Sigma-Aldrich
Ethan
≥99%
Synonym(e):
Ethane gas
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.07
Beilstein:
1730716
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
1.05 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
37.95 atm ( 21.1 °C)
Assay
≥99%
Form
gas
Selbstzündungstemp.
881 °F
Expl.-Gr.
13 %
bp
−88 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−172 °C (lit.)
Dichte
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
InChIKey
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethane, an aliphatic hydrocarbon, is a major constituent of natural and shale gas. It is a major feedstock for the preparation of ethylene and other value-added chemicals like aromatic hydrocarbons.[1][2][3]
Anwendung
Ethane can be used to prepare:
  • Ethylene via oxidative dehydrogenation reaction using different catalytic systems.[4][5]
  • Ethanol via oxidation reaction, which is catalyzed by cytochrome P450 BM3.[6]
  • Carbon nanofibers via decomposition method using nickel catalyst supported by a carbon nanotube.[7]
Verpackung
Packaged in carbon steel lecture bottles with CGA 110F/180M Al-Si-Bronze needle valve.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Empfehlung
Entlüftungsventil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-211.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-135 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Direct conversion of ethane to ethanol by engineered cytochrome P450 BM3
Meinhold P, et al.
Chembiochem, 6(10), 1765-1768 (2005)
Catalytic Direct Conversion of Ethane to Value-added Chemicals Under Microwave Irradiation
Robinson B, et al.
Catalysis Today (2020)
Dehydrogenation of ethane with carbon dioxide over supported chromium oxide catalysts
Wang S, et al.
Applied Catalysis A: General, 196(1), 1-8 (2000)
Ethane to aromatic hydrocarbons: past, present, future
Hagen A and Roessner F
Catalysis Reviews: Science and Engineering, 42(4), 403-437 (2000)
Progress and prospects in catalytic ethane aromatization
Xiang Y, et al.
Catalysis Science & Technology, 8(6), 1500-1516 (2018)
Artikel
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene