Wichtige Dokumente
535303
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinphosphoniumhexafluorphosphat
96%, for peptide synthesis
Synonym(e):
PyAOP
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
(7-Azabenzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinphosphoniumhexafluorphosphat, 96%
Qualitätsniveau
Assay
96%
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
mp (Schmelzpunkt)
163-168 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1CCN(C1)[P+](On2nnc3cccnc23)(N4CCCC4)N5CCCC5
InChI
1S/C17H27N7OP.F6P/c1-2-11-21(10-1)26(22-12-3-4-13-22,23-14-5-6-15-23)25-24-17-16(19-20-24)8-7-9-18-17;1-7(2,3,4,5)6/h7-9H,1-6,10-15H2;/q+1;-1
InChIKey
CBZAHNDHLWAZQC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Cyclic RGC pentapeptides for functionalization through click chemistry
Fluorescent glucose bioprobes
ReactIR™ flow cell
Reagent for:
Disulfide bond engineering
Heteroaryl ether synthesis
Optimization of conformational constraint on non-phosphorylated cyclic peptide antagonists of the Grb2-SH2 domain
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?