Merck
533726
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorphenylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.38
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Konzentration
0.5 M in THF
bp
65 °C
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc(F)cc([Zn]Br)c1
InChI
1S/C6H3F2.BrH.Zn/c7-5-2-1-3-6(8)4-5;;/h2-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
YZASGIRQZDSRKZ-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)