Merck
SYNS380221
Synthware long syringe needle for solvent retrieval
Gauge 18, O.D. × L 1.2 mm × 200 mm , Bevel Tip, stainless steel
Synonym(e):
Synthware S380221, stainless steel syringe needle, bevel tip needle
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Kemtech S380221
AD × L
1.2 mm × 200 mm , Bevel Tip
Kanülenstärke
18 , Bevel Tip
Allgemeine Beschreibung
Syringe Needle, Stainless Steel, 1.2mm, 18G, 200mm
Anwendung
kemetch; synthware; syrnge needle; stainless steel
Leistungsmerkmale und Vorteile
Organic Chemistry
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)