Wichtige Dokumente
530603
2,5-Diaminopyridin
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
bp
180 °C/12 mmHg (lit.)
SMILES String
Nc1ccc(N)nc1
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
InChIKey
MIROPXUFDXCYLG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)