Merck
529354
Sigma-Aldrich
Ammoniummagnesiumphosphat Hydrat
99.997% trace metals basis
Synonym(e):
Phosphorsäure Ammonium-Magnesiumsalz Hydrat
Größe auswählen
50 G
CHF 147.00
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 G
CHF 147.00
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)MgPO4 · xH2O
Molekulargewicht:
137.31 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 147.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.997% trace metals basis
Form
solid
Verunreinigungen
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES String
O.[Mg++].[H][N+]([H])([H])[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Mg.H3N.H3O4P.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);1H2/q+2;;;/p-2
InChIKey
DRMWBNMSWMDKLG-UHFFFAOYSA-L
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)