528943
4-Fluor-2-methoxyphenol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.517 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
Dichte
1.247 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
InChIKey
OULGLTLTWBZBLO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 4-halo-masked o-benzoquinones (MOBs)
- fluorinated masked o-benzoquinone
- poly(4-fluoro-2-methoxyphenol)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
214.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter