Merck
337129
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-methylphenol
99%
Größe auswählen
1 G
CHF 36.30
CHF 36.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 36.30
About This Item
Lineare Formel:
FC6H3(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 36.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
87 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37-38 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
Cc1cc(F)ccc1O
InChI
1S/C7H7FO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChIKey
GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Laccase mediated grafting of 4-fluoro-2-methylphenol with lignin model compound, dibenzodioxocin and lignocellulose material has been investigated.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
185.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
85 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Enzymatic grafting of functional molecules to the lignin model dibenzodioxocin and lignocellulose material.
Kudanga T, et al.
Enzyme and Microbial Technology, 46(3), 272-280 (2010)