Merck
527580
Sigma-Aldrich
(Z)-1,2-Diphenyl-1,2-ethylendiborsäure-bis(pinacol)ester
96%
Synonym(e):
cis-1,2-Bis-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-stilben
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H34B2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
175-178 °C (lit.)
SMILES String
CC1(C)OB(OC1(C)C)C(\c2ccccc2)=C(/B3OC(C)(C)C(C)(C)O3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H34B2O4/c1-23(2)24(3,4)30-27(29-23)21(19-15-11-9-12-16-19)22(20-17-13-10-14-18-20)28-31-25(5,6)26(7,8)32-28/h9-18H,1-8H3/b22-21-
InChIKey
YFLBNMYBKXYNJN-DQRAZIAOSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)