524417
3,5-Dinitro-o-toluamid
98%
Synonym(e):
2-Methyl-3,5-dinitro-benzamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
170-180 °C (lit.)
SMILES String
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12)
InChIKey
ZEFNOZRLAWVAQF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2