Wichtige Dokumente
211427
3,5-Dinitro-o-toluylsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
205-207 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
nitro
SMILES String
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-4-6(8(11)12)2-5(9(13)14)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChIKey
CDVNZMKTJIBBBV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)